Få mere at vide
N-Carbamimidoylacetamide, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Carbamimidoylacetamide |
| CAS | 5699-40-1 |
| Molekylær formel | C3H7N3O |
| MDL nummer | MFCD00075615 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CC(=O)NC(N)=N |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.11 |
| Procent renhed | 97% |