missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Caprylic anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Caprylic anhydride |
| CAS | 623-66-5 |
| Molekylær formel | C16 H30 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Octanoic Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O3/c1-3-5-7-9-11-13-15(17)19-16(18)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | octanoyl octanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.408 |
| Formel vægt | 270.219 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?