Få mere at vide
N-caproicacidsodiumsalt, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-caproicacidsodiumsalt |
| CAS | 10051-44-2 |
| Molekylær formel | C6H11NaO2 |
| MDL nummer | MFCD00059056 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CCCCCC([O-])=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.14 |
| Procent renhed | 99% |