Få mere at vide
N-Caproic Acid Isopropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Caproic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2311-46-8 |
| Molekylær formel | C9H18O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.23 |
| Formel vægt | 158.1307 |