Få mere at vide
n-Capric Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11401836 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11401836 100 g
1 options
Artikelnummer. 11401836 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520980450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Capric Acid
CAS 334-48-5
Molekylær formel C10H20O2
Mængde 100 g
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
InChI nøgle GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn decansyre
Molekylvægt (g/mol) 172.268
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
Formel vægt 172.27