missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Butyrylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butanoylglycine-D2 (glycine-2,2-D2) |
| CAS | 1219799-10-6 |
| Molekylær formel | C6 D2 H9 N O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-(1-oxobutyl)- (ACI), N-(1-Oxobutyl)glycine-2,2-d2 (ACI), N-Butyrylglycine-2,2-d2, N-Butanoylglycine-2,2-d2, N-Butanoylglycine-D2 (glycine-2,2-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(butanoylamino)-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.169 |
| Formel vægt | 147.086 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?