missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Butyryl Mesalazine, TRC

Artikelnummer. 30340662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340662 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6938005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Butyryl Mesalazine
CAS 93968-81-1
Molekylær formel C11H13NO4
Mængde 5 mg
Synonym 2-Hydroxy-5-[(1-oxobutyl)amino]benzoic Acid, N-Butyryl-5-ASA
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-2-3-10(14)12-7-4-5-9(13)8(6-7)11(15)16/h4-6,13H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16)
SMIL OC1=C(C(O)=O)C=C(NC(CCC)=O)C=C1
IUPAC navn 5-butyramido-2-hydroxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Formel vægt 223.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.