Få mere at vide
N-Butyryl Mesalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyryl Mesalazine |
| CAS | 93968-81-1 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[(1-oxobutyl)amino]benzoic Acid, N-Butyryl-5-ASA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-2-3-10(14)12-7-4-5-9(13)8(6-7)11(15)16/h4-6,13H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC1=C(C(O)=O)C=C(NC(CCC)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 5-butyramido-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.08 |