Få mere at vide
N-butyryl-L-Homoserine lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-butyryl-L-Homoserine lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 171.0895 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |