Få mere at vide
N-Butyroyl Phytosphingosine, TRC
Artikelnummer. 30179564
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30179564 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30179564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8025155MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409085-57-0
Molekylær formel C22H45NO4
Molekylvægt (g/mol) 387.6
Synonym N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4-Phytoceramide;
SMIL OC[C@H](NC(CCC)=O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyroyl Phytosphingosine