Få mere at vide
n-butyronitril, 99%
Artikelnummer. 10577743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10577743 100 mL 100ml
10211463 500 mL 500ml
10305840 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10577743 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 108141000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-74-0
MDL nummer MFCD00001968
InChI nøgle KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC navn butanenitril
SMIL CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyronitrile
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112,0 °C
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 115,0 °C til 117,0 °C
Flammepunkt 16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7N
Lineær formel CH3CH2CH2CN
Brydningsindeks 1,3830 til 1,3850
Mængde 100 mL
Beilstein 02, II, 252
Merck Index 15, 1601
Specifik vægtfylde 0.79
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 33 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, æter og dimethylformamid
Molekylvægt (g/mol) 69.11
Viskositet 0,57 mPa (20 °C)
Formel vægt 69.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske