Få mere at vide
n-Butyrisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 10687404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687404 500 mL Glasflaske 500ml
10533824 100 mL Glasflaske 100ml
10764021 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108125000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-31-0
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00009389
InChI nøgle YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC navn butanoylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyric anhydride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -73,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9630g/mL
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2CO)2O
Brydningsindeks 1,4120 til 1,4140
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Specifik vægtfylde 0.963
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i ether, nedbrydes i alkohol
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske