Få mere at vide
n-Butyric Anhydride, 98%
Artikelnummer. 10533824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533824 100 mL Glasflaske 100ml
10687404 500 mL Glasflaske 500ml
10764021 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108121000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-31-0
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00009389
InChI nøgle YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC navn butanoylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyric anhydride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -73.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9630g/mL
Kogepunkt 195.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2CH2CO)2O
Brydningsindeks 1.4120 to 1.4140
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Specifik vægtfylde 0.963
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske