Få mere at vide
n-smørsyre, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 10294320
Brand: Thermo Scientific Acros 108111000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-92-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00002814
InChI nøgle FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC navn butansyre
SMIL CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyric acid
Smeltepunkt -7.0°C to +5.0°C
Kogepunkt 162.0°C to 165.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CH2CH2CO2H
FN nummer 2820
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Tæthed 0.9600g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3965 to 1.3995
Specifik vægtfylde 0.96
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.