Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyric acid |
| Smeltepunkt | -7.0°C to +5.0°C |
| Kogepunkt | 162.0°C to 165.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3CH2CH2CO2H |
| FN nummer | 2820 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents |
| Formel vægt | 88.11 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Butyric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid