Få mere at vide
n-smørsyre, 99+%
Artikelnummer. 10090880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10090880 1 L Glasflaske 1 L
10294320 100 mL Glasflaske 100ml
10428060 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11904931 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10090880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.98 DKK
    365.65 DKK / 1 L
    Spare 40.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-92-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00002814
InChI nøgle FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC navn butansyre
SMIL CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyric acid
Smeltepunkt -7.0°C to +5.0°C
Kogepunkt 162.0°C to 165.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CH2CH2CO2H
FN nummer 2820
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Tæthed 0.9600g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3965 to 1.3995
Specifik vægtfylde 0.96