Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyric Acid |
| CAS | 107-92-6 |
| Tæthed | 3,0 (luft = 1) |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 0.995 |
| Molekylær formel | C4H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00002814 |
| Synonym | butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure |
| InChI nøgle | FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCC(O)=O |
| Vis mere |