Få mere at vide
n-Butyraldehyde-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanal-2,2-D2 |
| CAS | 81214-92-8 |
| Molekylær formel | C4 D2 H6 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Butanal-2,2-d2 (9 CI), 2,2-Dideuterobutanal, Butyraldehyde-2,2-d2, n-Butyraldehyde-2,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)C=O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriobutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.118 |
| Formel vægt | 74.0701 g/mol |
| Vis mere |