Få mere at vide
n-Butyraldehyde-2,2,3,3,4,4,4-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanal-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 951209-46-4 |
| Molekylær formel | C4HD7O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,4-d7-Butyraldehyde |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | C(C(C([2 H])([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])(C=O)([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | butanal-2,2,3,3,4,4,4-d7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.15 |
| Formel vægt | 79.1 g/mol |
| Vis mere |