Få mere at vide
n-butylurea, 96%
Artikelnummer. 11337875
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337875 500 g 500g
11327875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02854.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 592-31-4 | C5H12N2O | 116,164 g/mol
n-butylurinstof bruges som gødning til ris. Det bruges til fremstilling af lægemidler, der anbefales til diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-butylurinstof bruges som gødning til ris. Det bruges til fremstilling af lægemidler, der anbefales til diabetes.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-31-4
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.164
MDL nummer MFCD00007956
InChI nøgle CNWSQCLBDWYLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylurea, 1-butylurea, urea, butyl, urea, n-butyl, unii-9cpl5nr15k, n-butyl urea, 9cpl5nr15k, dsstox_cid_222, dsstox_rid_75443, dsstox_gsid_20222
PubChem CID 11595
IUPAC navn butylurinstof
SMIL CCCCNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylurea
Smeltepunkt 92 °C til 96 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1744775
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, æter.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 96%