Få mere at vide
n-Butyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1779-51-7 |
| Molekylær formel | C22H24BrP |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butyltriphenylphosphonium Bromide, B 0970, BTPPBr, Butyl Bromide triphenylphosphine Salt, Hishicolin BTPPBr, NSC 59684, Triphenylbutylphosphonium Bromide, n-Butyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24P.BrH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | butyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.3 |
| Formel vægt | 398.0799 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?