Få mere at vide
n-Butyltriphenylphosphonium bromide, 99%
Artikelnummer. 10785361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785361 5 g Glasflaske 5g
10214660 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10785361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108060050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1779-51-7 | C22H24BrP | 399.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1779-51-7
Molekylær formel C22H24BrP
Molekylvægt (g/mol) 399.31
MDL nummer MFCD00011855
InChI nøgle IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 159628
SMIL [Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240.0°C to 243.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3P(C6H5)3Br
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,fairly soluble in lower alcohols,slightly soluble in aromatic hydrocarbons
IUPAC navn butyltriphenylphosphaniumbromid
Formel vægt 399.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyltriphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.