Få mere at vide
n-butyltrichlorilan, 97+%
Artikelnummer. 11484310
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484310 100 g 100g
11494310 5 g 5g
11474310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11256.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7521-80-4 | C4H9Cl3Si | 191,551 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7521-80-4
Molekylær formel C4H9Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 191.551
MDL nummer MFCD00013605
InChI nøgle FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
PubChem CID 24142
IUPAC navn butyl(trichlor)silan
SMIL CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 142 °C til 143 °C
Kemisk navn eller materiale n-Butyltrichlorosilane
Mængde 100 g
Lineær formel CH3(CH2)3SiCl3
FN nummer UN1747
Beilstein 1736032
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Formel vægt 191.56
Procent renhed ≥97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.437
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.16