Få mere at vide
n-Butyltin trichlorid, 96%
Artikelnummer. 11304819
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304819 100 g 100g
11314819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071125.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1118-46-3 | C4H9Cl3Sn | 282,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-46-3
Molekylær formel C4H9Cl3Sn
Molekylvægt (g/mol) 282.176
MDL nummer MFCD00000515
InChI nøgle YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonym butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
IUPAC navn butyl(trichlor)stannan
SMIL CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyltin trichloride
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 1.693 g/mL
Kogepunkt 98 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 81 °C (178 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5244
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 282.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske