Få mere at vide
n-Butyltinhydroxidoxid, 95%
Artikelnummer. 11453837
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453837 500 g 500g
11443837 100 g 100g
11463837 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18290.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2273-43-0 | C4H10O2Sn | 208,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2273-43-0
Molekylær formel C4H10O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 208.83
MDL nummer MFCD00013927
InChI nøgle WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Synonym stannane, butylhydroxyoxo, butyltin hydroxide oxide, butylstannoic acid, butylstannonic acid, 1-butanestannonic acid, n-butyltin hydroxide oxide, butylhydroxytin oxide, butylhydroxyoxostannane, unii-g34wda7z2e, butylenestannonic acid
PubChem CID 16767
SMIL CCCC[Sn](O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyltin hydroxide oxide
Mængde 500 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Hygroskopisk
IUPAC navn butyl-hydroxy-oxotin
Formel vægt 208.81
Procent renhed 95%