missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Butylscopine Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyl Scopine Bromide |
| CAS | 2030294-83-6 |
| Molekylær formel | C12 H22 N O2 . Br |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 9-butyl-7-hydroxy-9-methyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, N-Butyl Scopine Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22NO2.BrH/c1-3-4-5-13(2)9-6-8(14)7-10(13)12-11(9)15-12;/h8-12,14H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t8-,9-,10+,11-,12+,13+; |
| SMIL | [Br-].CCCC[N@@+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| IUPAC navn | (1R,2R,4S,5S)-9-butyl-9-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.21 |
| Formel vægt | 291.0834 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?