Få mere at vide
n-Butylnitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butylnitrate |
| CAS | 928-45-0 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCO[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | butyl nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0582 |