Få mere at vide
n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene, AcroSeal™
Artikelnummer. 11915851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11915851 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10700611 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11915851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331688000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 693-04-9 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-04-9 , 109-99-9 , 108-88-3
Molekylær formel C4H9ClMg
Molekylvægt (g/mol) 116.87
MDL nummer MFCD00000475
InChI nøgle UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
SMIL CCCC[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylmagnesium chloride
Farve Brun til Brun-grøn
CAS min % 19.0, 78.0, 78.0
CAS Max % 22.0, 81.0, 81.0
Fysisk form Løsning
Mængde 800 mL
Lineær formel CH3(CH2)3MgCl
Flammepunkt −21°C
IUPAC navn butyl(chloro)magnesium
Formel vægt 116.87
Procent renhed 19 to 22% (as BUMC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1
Tæthed 1.0000g/mL