Få mere at vide
n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene, AcroSeal™
Artikelnummer. 10700611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700611 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100ml
11915851 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10700611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331681000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 693-04-9 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-04-9 , 109-99-9 , 108-88-3
Molekylær formel C4H9ClMg
Molekylvægt (g/mol) 116.87
MDL nummer MFCD00000475
InChI nøgle UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
SMIL CCCC[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylmagnesium chloride
Farve Brown to Brown-Green
CAS min % 19.0, 78.0, 78.0
CAS Max % 22.0, 81.0, 81.0
Fysisk form Solution
Mængde 100 mL
Lineær formel CH3(CH2)3MgCl
Flammepunkt −21°C
IUPAC navn magnesium;butane;chloride
Formel vægt 116.87
Procent renhed 19 to 22% (as BUMC)
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Specifik vægtfylde 1
Tæthed 1.0000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /