Få mere at vide
n-Butylmagnesium chloride, 1.5-2.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461717
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461717 250 mL 250ml
15451717 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041676.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Grignard reagens
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-04-9
Molekylær formel C4H9ClMg
Molekylvægt (g/mol) 116.87
MDL nummer MFCD00000475
InChI nøgle UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
IUPAC navn magnesium;butane;chloride
SMIL CCCC[Mg]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylmagnesium chloride
Farve Brown
Emballage ChemSeal™ bottles
Lineær formel CH3(CH2)3MgCl
Mængde 250 mL
FN nummer UN3399
Beilstein 3587228
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 116.87
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.5 to 2.5M in THF
Fysisk form Liquid