Få mere at vide
n-Butyllithium, 2.2M solution in Cyclohex./Hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10249972
n-Butyllithium, 2.2M solution in Cyclohex./Hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
800 mL, AcroSeal™ Glass Bottle, 800ml
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10249972
Brand: Thermo Scientific Acros 377498000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-72-8, 110-82-7, 110-54-3
Molekylær formel C4H9Li
Molekylvægt (g/mol) 64.06
MDL nummer MFCD00009414
InChI nøgle MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMIL [Li]CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyllithium
Farve Brown to Gray
Navn note 2.2M Solution in Cyclohexane
Lineær formel CH3(CH2)3Li
Tæthed 0.7500g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: vigorous reaction (forming lioh and butane).
IUPAC navn lithium;butane
Formel vægt 64.06
Procent renhed 19.5 to 20.5% (as BuLi) (Active base)
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Specifik vægtfylde 0.75
Mængde 800 mL
Flammepunkt −18°C
Fysisk form Solution, magnesium salts may crystallize below 20°C
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0409149 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/07/2025 Artikelnummer377498000
PartinummerA0409149 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer377498000,377491000
PartinummerA0399076 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer377498000,377491000
PartinummerA0403788 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer377498000,377491000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyllithium, 2.3M (20 wt.%) solution in Cyclohexane/Hexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
n-Butyllithium, 2.2M solution in Cyclohex./Hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >