Learn More
n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes, AcroSeal™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Unit Size:
100ml
500ml
800ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyllithium |
| Navn note | 1.6M solution in hexanes |
| CAS min % | 14.75, 84.75 |
| CAS Max % | 15.25, 85.25 |
| Smeltepunkt | -95.0°C |
| Farve | Pink til hvid |
| Tæthed | 0.6800g/mL |
| Kogepunkt | 60.0°C to 80.0°C |
| Flammepunkt | −18°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hexane, Butyl lithium