Få mere at vide
n-Butyllithium, 1,6 M opløsning i hexaner, AcroSeal™
Artikelnummer. 10731984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10731984 500 mL AcroSeal™ Glasflaske 500ml
10161902 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10325592 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10731984 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181275000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1216.44 DKK
    1020.65 DKK / 500ml
    Spare 195.79 DKK
    16% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-72-8 , 110-54-3
Molekylær formel C4H9Li
Molekylvægt (g/mol) 64.06
MDL nummer MFCD00009414
InChI nøgle MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMIL [Li]CCCC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale n-Butyllithium
Navn note 1,6M-opløsning i hexaner
CAS min % 14.75, 84.75
CAS Max % 15.25, 85.25
Smeltepunkt -95,0 °C
Farve Pink til hvid
Tæthed 0.6800g/mL
Kogepunkt 60,0 °C til 80,0 °C
Flammepunkt −18 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3Li
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.68
IUPAC navn lithium;butan
Formel vægt 64.06
Procent renhed 14,0 til 16,0% (som BuLi) (aktiv base)
Fysisk form Pulver eller flager
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.