Få mere at vide
n-Butylidenephthalid, (E)+(Z), 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butylidenephthalide |
| Navn note | (E)+(Z) |
| Tæthed | 1.103 |
| Kogepunkt | 108 °C til 109 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Brydningsindeks | 1.577 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 5145 |
| Formel vægt | 188.23 |
| Procent renhed | 95% |