Få mere at vide
n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Artikelnummer. 10778833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10778833 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10557303 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778833 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381188000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62202-86-2 | C6H14Mg | 110.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62202-86-2 , 142-82-5
Molekylær formel C6H14Mg
Molekylvægt (g/mol) 110.48
MDL nummer MFCD00072569
InChI nøgle MVECFARLYQAUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium, butylethyl, butylethylmagnesium, n-butylethylmagnesium, butyl ethyl magnesium, n-butyl ethyl magnesium, mvecfarlyqaunr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 112818
IUPAC navn magnesium; butan; ethan
SMIL CCCC[Mg]CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylethylmagnesium
Navn note 0.9M Solution in Heptane
Farve Farveløs
Tæthed 0.7300g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3CH2Mg(CH2)3CH3
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.73
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 110.48
Fysisk form Væske