Få mere at vide
n-Butylethylmagnesium, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Butylethylmagnesium |
| Navn note | 0.9M Solution in Heptane |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7300g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH2Mg(CH2)3CH3 |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.73 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts |
| Formel vægt | 110.48 |
| Show More |