Få mere at vide
n-Butyldimethylchlorosilane, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666650 10 mL Glasflaske 10ml
10715842 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432260100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 1000-50-6
Molekylær formel C6H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 150.72
MDL nummer MFCD00015727
InChI nøgle MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
IUPAC navn butyl-chlor-dimethylsilan
SMIL CCCC[Si](C)(C)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Butyldimethylchlorosilane
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8750g/mL
Kogepunkt 138.0°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 0.875
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble,reacts
Formel vægt 150.72
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.