Få mere at vide
n-Butyldimethylchlorosilan, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 138 °C |
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyldimethylchlorosilane |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 27 °C (80 °F) |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.875 |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1732573 |
| IUPAC navn | butyl(chlor)dimethylsilan |
| Vis mere |