Få mere at vide
n-Butyldimethylchlorosilane, 96%
Artikelnummer. 11405577
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11405577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23551.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1000-50-6 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000-50-6
Molekylær formel C6H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 150.72
MDL nummer MFCD00015727
InChI nøgle MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
SMIL CCCC[Si](C)(C)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 138°C
Kemisk navn eller materiale n-Butyldimethylchlorosilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1732573
Flammepunkt 27°C (80°F)
IUPAC navn butyl-chlor-dimethylsilan
Formel vægt 150.73
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.42
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.875