missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007403
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007403 50 mg
30005771 25 mg
17949934 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69100050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 210110-90-0
Molekylær formel C10 H21 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 255.74
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5S)- (9CI), Miglustat hydrochloride
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMIL Cl.CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1
Formel vægt 255.1237
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.