missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 255.1237 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?