Få mere at vide
N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyldeoxynojirimycin Hydrochloride-d9 |
| CAS | 1883545-57-0 |
| Molekylær formel | C10H13D9ClNO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,3R,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-,3,4,5-Piperidinetriol Hydrochloride-d9, Miglustat Hydrochloride-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8+,9-,10-;/m1./s1/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1.Cl |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.79 |