Få mere at vide
N-butyldeoxynojirimycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458039
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458039 5 mg 5mg
15468039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66613.#0
Request Bulk or Custom Format
An→→ alfa-glucosidasehæmmer
En --alfa-glucosidasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72599-27-0
Molekylær formel C10H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.28
MDL nummer MFCD00272581
InChI nøgle UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
PubChem CID 51634
ChEBI CHEBI:50381
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
SMIL CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Butyldeoxynojirimycin
Type N-Butyldeoxynojirimycin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 126°C to 127°C
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Merck Index 14,6188
Opløselighedsinformation Soluble in water at 10mg/mL
Formel vægt 219.28
Procent renhed 98%