missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Butyldeoxymannojirimycin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30337281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337281 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6907505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Butyldeoxymannojirimycin, Hydrochloride
CAS 355012-88-3
Molekylær formel C10 H21 N O4 . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), N-Butyldeoxymannojirimycin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21NO4.ClH/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12;/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3;1H/t7-,8-,9-,10-;/m1./s1
SMIL Cl.CCCCN1C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 255.74
Formel vægt 255.1237
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.