Få mere at vide
n-Butylcyclohexane, 99%
Artikelnummer. 11392736
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392736 50 g 50g
11382736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08845.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1678-93-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1678-93-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00001530
InChI nøgle GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylcyclohexane, 1-cyclohexylbutane, cyclohexane, butyl, butyl-cyclohexane, butane, 1-cyclohexyl, n-butyl-cyclohexane, 1-cyclohexyl-butane, cyclohexane, n-butyl, acmc-20aj43, butylcyclohexane
PubChem CID 15506
IUPAC navn butylcyclohexan
SMIL CCCCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylcyclohexane
Smeltepunkt -78°C
Tæthed 0.818
Kogepunkt 178°C to 180°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.441
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1900631
Formel vægt 140.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylcyclohexane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butylcyclohexane