Få mere at vide
n-butylbenzen, 99%
Beskrivelse
n-Butylbenzen er et organisk opløsningsmiddel, der er blevet brugt til at inducere celledød in vitro og til biokonvertering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
at inducere celledød in vitro og til biokonvertering.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand (0,012g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butylbenzene |
| Smeltepunkt | -88 °C |
| Tæthed | 0.86 |
| Kogepunkt | 181 °C til 183 °C |
| Flammepunkt | 59 °C (138 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2709 |
| Beilstein | 1903395 |
| Vis mere |