Få mere at vide
n-butylbenzen, 99%
Artikelnummer. 11404293
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404293 50 g 50g
11414293 250 g 250g
11494283 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404293 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10910.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134,22 g/mol
n-Butylbenzen er et organisk opløsningsmiddel, der er blevet brugt til at inducere celledød in vitro og til biokonvertering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Butylbenzen er et organisk opløsningsmiddel, der er blevet brugt til
at inducere celledød in vitro og til biokonvertering.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand (0,012g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-51-8
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00009463
InChI nøgle OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC navn butylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylbenzene
Smeltepunkt -88°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 181°C to 183°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.489
Mængde 50 g
FN nummer UN2709
Beilstein 1903395
Merck Index 14,1549
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.012g/L).
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99%