Få mere at vide
n-butylbenzen, 99+%
Artikelnummer. 10756131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756131 250 mL Glasflaske 250ml
10530171 50 mL Glasflaske 50ml
10185303 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107852500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-51-8
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00009463
InChI nøgle OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC navn butylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylbenzene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -88 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 183 °C
Flammepunkt 59 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,4880 til 1,49
Mængde 250 mL
Beilstein 05,413
Merck Index 15,1551
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether og benzen
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.