Få mere at vide
n-Butylamin, 99+%
Artikelnummer. 10688083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10688083 250 mL Glasflaske 250ml
10500001 1 L Glasflaske 1 L
10030540 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11915171 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10688083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.45 DKK
    369.65 DKK / 250ml
    Spare 40.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-73-9
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.13
MDL nummer MFCD00011690
InChI nøgle HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC navn butan-1-amin
SMIL CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butylamine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -49.0°C
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 78.0°C
Flammepunkt −7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.4000 to 1.4020
Mængde 250 mL
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Merck Index 15,1545
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.