Få mere at vide
n-butylacetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316658
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316658 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316658 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10929000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Analyt- eller komponentnavne Butyl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCCOC(=O)C
IUPAC navn Butylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 116,0837 g/mol